Learn More
Adenosine 5'-monophosphate monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16482019
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16482019 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16482019 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0181A
MedChemExpress Adenosine 5'-monophosphate monohydrate is an adenosine A1 receptor agonist. Adenosine 5'-monophosphate monohydrate has significant antiviral activity against HSV-1 and HSV-2.
Adenosine 5'-monophosphate monohydrate is an adenosine A1 receptor agonist. Adenosine 5'-monophosphate monohydrate has significant antiviral activity against HSV-1 and HSV-2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine 5'-monophosphate monohydrate
Forma física Solid
CAS 18422-05-4
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H16N5O8P
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo 5'-AMP monohydrate
Información de solubilidad H2O : 5 mg/mL (13.69 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=P(O)(OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)O)O)O.O
Peso molecular (g/mol) 365.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.24
Porcentaje de pureza 98.0%