Learn More
Adenosina 5'-monofosfato monohidrato, TRC
Código de producto. 30327498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30327498 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30327498 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA28183050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Adenosine 5'-monophosphate monohydrate
CAS 18422-05-4
Fórmula molecular C10H14N5O7P . H2O
Cantidad 50 mg
Sinónimo Adenosine-5-Monophosphate, Free Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N5O7P.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);1H2/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
SMILES O.Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil dihidrógeno fosfato; hidrato
Peso molecular (g/mol) 365.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.0736
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.