CAS RN 1841-19-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Fluspirileno, LoGiCal
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
2
Fluspirilene, MedChemExpress
MedChemExpress Fluspirilene is a non-competitive antagonist of L-type calcium channels with an IC50 of 0.03 μM. Fluspirileneis a long-acting injectable depot antipsychotic drug used for schizophrenia.