Learn More
Fluspirilene, MedChemExpress
Código de producto. 16431128
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16431128 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16431128 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1655
MedChemExpress Fluspirilene is a non-competitive antagonist of L-type calcium channels with an IC50 of 0.03 μM. Fluspirileneis a long-acting injectable depot antipsychotic drug used for schizophrenia.
Fluspirilene is a non-competitive antagonist of L-type calcium channels with an IC50 of 0.03 μM. Fluspirileneis a long-acting injectable depot antipsychotic drug used for schizophrenia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluspirilene
CAS 1841-19-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H31F2N3O
Cantidad 5 mg
Sinónimo R 6218 Redeptin
SMILES O=C1NCN(C2=CC=CC=C2)C13CCN(CCCC(C4=CC=C(F)C=C4)C5=CC=C(F)C=C5)CC3
Peso molecular (g/mol) 475.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.57
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation