Learn More
Fluspirileno, LoGiCal
Código de producto. 30460117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30460117 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460117 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3095.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluspirilene
CAS 1841-19-6
Nombres de analitos o componentes Fluspirilene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C29 H31 F2 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Fluspirilene, 8-[4,4-bis(4-Fluorophenyl)butyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one
Fórmula InChI InChI=1S/C29H31F2N3O/c30-24-12-8-22(9-13-24)27(23-10-14-25(31)15-11-23)7-4-18-33-19-16-29(17-20-33)28(35)32-21-34(29)26-5-2-1-3-6-26/h1-3,5-6,8-15,27H,4,7,16-21H2,(H,32,35)
Tipo de solución Neat
SMILES Fc1ccc(cc1)C(CCCN2CCC3(CC2)N(CNC3=O)c4ccccc4)c5ccc(F)cc5
Nombre IUPAC 8-[4,4-bis(4-fluorofenil)butil]-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-4-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 475.57
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.2435 g/mol