accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFNFFN

CAS RN 1835-49-0

IUPAC Nombre: tetrafluorobenzene-1,4-dicarbonitrile
Sinónimos: tetrafluoroterephthalonitrile
Peso molecular (g/mol): 200.1
Fórmula molecular: C8F4N2
InChi Key: PCRSJGWFEMHHEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=C(F)C(C#N)=C(F)C(F)=C1C#N

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados