Learn More
Tetrafluorotereftalonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
15417858 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15417858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61326.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Tetrafluorotereftalonitrilo Alfa Aesar, 98 %, cantidad: 25 g, punto de fusión: de 179 a 199 °C, peso molecular: 200,096, Porcentaje de pureza: 98%, CAS: 1835-49-0, Información DOT: Clase de peligro de transporte: 6,1; grupo de embalaje: III; Nombre del producto expedido: NITRILES, SÓLIDOS, TÓXICOS, N.O.S.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluorotereftalonitrilo puede usarse en la síntesis de polímeros de microporosidad intrínseca (PIM). Se utiliza para estudiar polímeros reorganizados ultravioletas (UV) de membranas PIM-1 para una separación eficaz de H2 y CO2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrafluoroterephthalonitrile
CAS 1835-49-0
Punto de fusión 197°C to 199°C
Fórmula molecular C8F4N2
Número MDL MFCD00001776
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Sinónimo tetrafluoroterephthalonitrile, 2,3,5,6-tetrafluoroterephthalonitrile, diamond 2031, 2,3,5,6-tetrafluoro-1,4-benzenedicarbonitrile, 1,4-benzenedicarbonitrile, 2,3,5,6-tetrafluoro, 1,4-dicyanotetrafluorobenzene, terephthalonitrile, tetrafluoro, perfluoroterephthalonitrile, tetrafluoroterephthalodinitrile, tetrafluorobenzene-1,4-dicarbonitrile
Información de solubilidad Soluble in hot methanol.
Clave InChI PCRSJGWFEMHHEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(#N)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)C#N)F)F
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetrafluorobenceno-1,4-dicarbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 200.096
PubChem CID 15783
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrafluoroterephthalonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrafluorophthalonitrile