CAS RN 18181-08-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
2
Alfa-Metildopa Éster Metígeno, TRC
CAS: 18181-08-3 Fórmula molecular: C11 H15 N O4 Peso molecular (g/mol): 225.24 Sinónimo: Methyl (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-propanoate,3-Hydroxy-α-methyl-L-tyrosine Methyl Ester,Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-, methyl ester, L- (8CI),α-Methyldopa Methyl Ester Nombre IUPAC: metil(2S)-2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-metilpropanoato SMILES: COC(=O)[C@@](C)(N)Cc1ccc(O)c(O)c1