Learn More
Alfa-Metildopa Éster Metígeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoate |
| CAS | 18181-08-3 |
| Fórmula molecular | C11 H15 N O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Methyl (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-propanoate, 3-Hydroxy-α-methyl-L-tyrosine Methyl Ester, Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-, methyl ester, L- (8CI), α-Methyldopa Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO4/c1-11(12,10(15)16-2)6-7-3-4-8(13)9(14)5-7/h3-5,13-14H,6,12H2,1-2H3/t11-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@](C)(N)Cc1ccc(O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | metil(2S)-2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-metilpropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 225.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.1001 |