Learn More
Alfa-Metildopa Éster Metígeno, TRC
Código de producto. 30180251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180251 5 mg 5 miligramos
30179731 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180251 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3038635MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18181-08-3
Fórmula molecular C11 H15 N O4
Peso molecular (g/mol) 225.24
Sinónimo Methyl (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-propanoate, 3-Hydroxy-α-methyl-L-tyrosine Methyl Ester, Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-, methyl ester, L- (8CI), α-Methyldopa Methyl Ester
Nombre IUPAC metil(2S)-2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-metilpropanoato
SMILES COC(=O)[C@@](C)(N)Cc1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO4/c1-11(12,10(15)16-2)6-7-3-4-8(13)9(14)5-7/h3-5,13-14H,6,12H2,1-2H3/t11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1001