accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNaNaNaOSOONHNClNNHNHNOHNOSOOOSOOOSOOON(E)

CAS RN 17681-50-4

IUPAC Nombre: tetrasodium (3E)-5-benzamido-3-{2-[5-({4-chloro-6-[(4-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-sulfonatophenyl]hydrazin-1-ylidene}-4-oxo-3,4-dihydronaphthalene-2,7-disulfonate
Sinónimos: tetrasodium (3E)-5-benzamido-3-{2-[5-({4-chloro-6-[(4-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-sulfonatophenyl]hydrazin-1-ylidene}-4-oxonaphthalene-2,7-disulfonate
Peso molecular (g/mol): 995.2
Fórmula molecular: C32H19ClN8Na4O14S4
InChi Key: HMBFFLCYQUKBIW-FORSLLQSSA-J
SMILES: [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=NC(Cl)=NC(NC3=CC=C(C(N\N=C4/C(=O)C5=C(NC(=O)C6=CC=CC=C6)C=C(C=C5C=C4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C3)S([O-])(=O)=O)=N2)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados