Descripción
En el espectro visible, Cibacron El rojo brillante 3B-A exhibe un ?max y ?min de 567 nm y 501 nm respectivamente. Los estudios sugieren que la estructura mínima requerida para que este colorante se una a la hexoquinasa es el ácido 1-amino-8-naftol-3,6-disulfónico.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 17681-50-4 |
| Fórmula molecular | C32H19ClN8Na4O14S4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | reactive red 4, cibacron brilliant red 3b-a, tetrasodium 5-benzamido-3-e-2-5-4-chloro-6-4-sulfonatophenyl amino-1,3,5-triazin-2-yl amino-2-sulfonatophenyl diazen-1-yl-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate |
| Información de solubilidad | Soluble in water. Very slightly soluble in ethanol and methanol |
| Clave InChI | HMBFFLCYQUKBIW-UHFFFAOYSA-J |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=C3C(=CC(=C2)S(=O)(=O)[O-])C=C(C(=NNC4=C(C=CC(=C4)NC5=NC(=NC(=N5)NC6=CC=C(C=C6)S(=O)(=O)[O-])Cl)S(=O)(=O)[O-])C3=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| Nombre IUPAC | tetrasodio;5-benzamido-3-[[5-[[4-cloro-6-(4-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-il]amino]-2-sulfonatofenil]hidrazinilideno]-4-oxonaftaleno-2,7-disulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 995.195 |
| PubChem CID | 44134921 |
| Mostrar más |