Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Reactive Red 4 |
| CAS | 17681-50-4 |
| Fórmula molecular | C32H19ClN8Na4O14S4 |
| Sinónimo | C.I. 18105, Cibacron Brilliant Red 3B-A |
| Clave InChI | HMBFFLCYQUKBIW-UHFFFAOYSA-J |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=C3C(=CC(=C2)S(=O)(=O)[O-])C=C(C(=NNC4=C(C=CC(=C4)NC5=NC(=NC(=N5)NC6=CC=C(C=C6)S(=O)(=O)[O-])Cl)S(=O)(=O)[O-])C3=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| Nombre IUPAC | tetrasodio;5-benzamido-3-[[5-[[4-cloro-6-(4-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-il]amino]-2-sulfonatofenil]hidrazinilideno]-4-oxonaftaleno-2,7-disulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 995.195 |
| PubChem CID | 44134921 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 995.2 |
| Mostrar más |