accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NNH2

CAS RN 17626-40-3

IUPAC Nombre: 3,4-diaminobenzonitrile
Sinónimos: 3,4-diaminobenzonitrile
Peso molecular (g/mol): 133.15
Fórmula molecular: C7H7N3
InChi Key: VWLLPPSBBHDXHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(N)C=C(C=C1)C#N
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)