Learn More
3,4-diaminobenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Diaminobenzonitrile |
| CAS | 17626-40-3 |
| Fórmula molecular | C7 H7 N3 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7N3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,9-10H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1N)C#N |
| Nombre IUPAC | 3,4-diaminobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 133.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.064 |