Learn More
3,4-Diaminobenzonitrilo, 97%
Descripción
El 3,4-diaminobenzonitrilo se utiliza habitualmente como intermedio sintético.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
El 3,4-diaminobenzonitrilo se utiliza generalmente como intermedio sintético.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, metanol y acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Diaminobenzonitrile |
| Punto de fusión | 140°C to 148°C |
| Color | Marrón |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3439 |
| Información de solubilidad | Soluble in dichloromethane,methanol and ethyl acetate. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.15 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Sólido |
RU– Solo para uso en investigación