accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClH3CCH3(S)NH2OOOHONNONNH2HNH

CAS RN 175865-59-5

IUPAC Nombre: hydrogen 2-[(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate chloride
Sinónimos: valganciclovir
Peso molecular (g/mol): 390.83
Fórmula molecular: C14H23ClN6O5
InChi Key: ZORWARFPXPVJLW-MTFPJWTKSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CC(C)[C@H](N)C(=O)OCC(CO)OCN1C=NC2=C1NC(N)=NC2=O
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados