Learn More
Clorhidrato de Valganciclovir, + 97%, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clorhidrato de valganciclovir |
| CAS | 175865-59-5 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97 % mín. (suma de dos diastereómeros) (HPLC) |
| Sinónimo | valcyte tn |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C14H23ClN6O5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390,82 |
| Pureza | 9 7+% |