Learn More
Valganciclovir hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16497996
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497996 100 mg 100 miligramos
16484157 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16497996 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0032A
MedChemExpress Valganciclovir (hydrochloride), the L-valyl ester of ganciclovir, is actually a prodrug for ganciclovir.
Valganciclovir (hydrochloride), the L-valyl ester of ganciclovir, is actually a prodrug for ganciclovir.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valganciclovir hydrochloride
CAS 175865-59-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H23ClN6O5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (127.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (127.94 mM)
SMILES N[C@@H](C(C)C)C(OCC(OCN1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O)CO)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 390.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.82
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus