accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOHOCH3

CAS RN 1743-60-8

IUPAC Nombre: 7-hydroxy-11a-methyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl acetate
Sinónimos: 7-hydroxy-11a-methyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,9bH,10H,11H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl acetate
Peso molecular (g/mol): 314.43
Fórmula molecular: C20H26O3
InChi Key: QAHOQNJVHDHYRN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(=O)OC1CCC2C3CCC4=C(C=CC(O)=C4)C3CCC12C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados