Learn More
β-Estradiol 17-acetate, MedChemExpress
Código de producto. 16438426
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16438426 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16438426 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0708
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress β-Estradiol 17-acetate is a metabolite of estradiol.
β-Estradiol 17-acetate is a metabolite of estradiol.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Estradiol 17-acetate
CAS 1743-60-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H26O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 17-acetate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (318.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1([C@H]2OC(C)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(O)=C3)([H])[C@]4([H])CC1
Peso molecular (g/mol) 314.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.42
Porcentaje de pureza 95.64%
Grado Research
Forma física Powder