Learn More
17-acetato de estradiol, Mikromol™
Descripción
17-acetato de estradiol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-beta-Estradiol 17-acetate |
| CAS | 1743-60-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 17-beta-Estradiol 17-acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H26 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17β)-, 17-acetate, Estradiol, 17-acetate (6CI,7CI,8CI), 17β-Acetoxyestra-1,3,5(10)-trien-3-ol, 17β-Acetylestradiol, 17β-Estradiol 17-acetate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol 17-acetate, Estradiol 17-monoacetate, β-Estradiol 17-acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26O3/c1-12(21)23-19-8-7-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)9-10-20(18,19)2/h4,6,11,16-19,22H,3,5,7-10H2,1-2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Mostrar más |