accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNOO

CAS RN 173604-33-6

IUPAC Nombre: 4-(diphenylmethyl)-1,3-oxazolidin-2-one
Sinónimos: 4-(diphenylmethyl)-1,3-oxazolidin-2-one
Peso molecular (g/mol): 253.3
Fórmula molecular: C16H15NO2
InChi Key: QEOCTJMBYZNEJH-UHFFFAOYNA-N
SMILES: O=C1NC(CO1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados