Learn More
(R)-(+)-4-(Difenilmetil)-2-oxazolidinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15447957 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15447957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51074.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (R)-(+)-4-(difenilmetil)-2-oxazolidinona se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-4-(Diphenylmethyl)-2-oxazolidinone
CAS 173604-33-6
Fórmula molecular C16H15NO2
Número MDL MFCD01863565
Cantidad 1 g
Sinónimo r-4-benzhydryloxazolidin-2-one, r-+-4-diphenylmethyl-2-oxazolidinone, r-4-methyldiphenyl-2-oxazolidinone, 4r-4-diphenylmethyl-1,3-oxazolidin-2-one, pubchem11686, 4r-4-benzhydryloxazolidine-2-one, r-4-diphenylmethyl oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone,4-diphenylmethyl-, 4r, 2-oxazolidinone, 4-diphenylmethyl-, 4r, r-+-4-diphenylmethyl-2-oxazolidin
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Clave InChI QEOCTJMBYZNEJH-AWEZNQCLSA-N
SMILES C1C(NC(=O)O1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Nombre IUPAC (4R)-4-benzhidril-1,3-oxazolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 253.301
PubChem CID 9837924
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.3
Porcentaje de pureza 98%