accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOFFF(E/Z)

CAS RN 17129-06-5

IUPAC Nombre: 4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Sinónimos: 4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Peso molecular (g/mol): 168.12
Fórmula molecular: C6H7F3O2
InChi Key: YKYIFUROKBDHCY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC=CC(=O)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (1)
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados