Learn More
4-etoxi-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-ona, TRC
Código de producto. 30384386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384386 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30384386 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89297025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
CAS 17129-06-5
Fórmula molecular C6H7F3O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-(Trifluoroacetyl)vinyl Ethyl Ether, 2-Ethoxyvinyl Trifluoromethyl Ketone, 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7F3O2/c1-2-11-4-3-5(10)6(7,8)9/h3-4H,2H2,1H3/b4-3+
SMILES CCO\C=C\C(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC (E)-4-etoxi-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-ona
Peso molecular (g/mol) 168.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0398
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.