Learn More
4-etoxi-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-ona, TRC
Código de producto. 30374482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374482 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30374482 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE892970100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
CAS 17129-06-5
Fórmula molecular C6H7F3O2
Cantidad 100 g
Sinónimo 2-(Trifluoroacetyl)vinyl Ethyl Ether, 2-Ethoxyvinyl Trifluoromethyl Ketone, 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7F3O2/c1-2-11-4-3-5(10)6(7,8)9/h3-4H,2H2,1H3/b4-3+
SMILES CCO\C=C\C(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC (E)-4-etoxi-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-ona
Peso molecular (g/mol) 168.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0398