Learn More
4-Etoxi-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11964881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11964881 5 g 5 GR
1 options
Código de producto. 11964881 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435360050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxy-1, 1, 1-trifluoro-3-buten-2-one
CAS 17129-06-5
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1800g/mL
Punto de ebullición 51.0°C to 53.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula molecular C6H7F3O2
Número MDL MFCD00192131
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.18
Sinónimo 4-ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one, 4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one, e-4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one, 3e-4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one, etfbo, 2-ethoxyvinyl trifluoromethyl ketone, e-4-ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one, 3-buten-2-one, 4-ethoxy-1,1,1-trifluoro, 4-ethoxy, 4-ethoxy-1,1,1-trifluoro-but-3-en-2-one
Clave InChI YKYIFUROKBDHCY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC=CC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC (E)-4-etoxi-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-ona
Estabilizante (0.5% BHT stabilizer)
Peso molecular (g/mol) 168.12
PubChem CID 5709222
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.