CAS RN 170981-26-7
IUPAC Nombre:
(2-fluoro-4-methylphenyl)boronic acid
Sinónimos:
2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
Peso molecular (g/mol):
153.95
Fórmula molecular:
C7H8BFO2
InChi Key:
LIXXGOMAGHXIMP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC(F)=C(C=C1)B(O)O
1
–
2
de
2
resultados
2
Ácido 2-fluoro-4-metilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 170981-26-7 Fórmula molecular: C7H8BFO2 Peso molecular (g/mol): 153.947 Número MDL: MFCD05664239 Clave InChI: LIXXGOMAGHXIMP-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 2-fluoro-4-methylphenyl boronic acid,2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid,2-fluoro-4-methyl-phenyl boronic acid,boronic acid, 2-fluoro-4-methylphenyl,2-fluoro-p-tolylboronic acid,4-methyl-2-fluorophenylboronic acid,boronic acid, b-2-fluoro-4-methylphenyl,pubchem23775,ksc489k8t,2-fluoro-4methylphenylboronic acid PubChem CID: 2783132 Nombre IUPAC: ácido (2-fluoro-4-metilfenil)borónico SMILES: B(C1=C(C=C(C=C1)C)F)(O)O