Learn More
Ácido 2-fluoro-4-metilfenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-4-methylphenylboronic Acid |
| CAS | 170981-26-7 |
| Fórmula molecular | C7 H8 B F O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8BFO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,10-11H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(B(O)O)c(F)c1 |
| Nombre IUPAC | ácido (2-fluoro-4-metilfenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 153.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0601 |