accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1689-84-5

IUPAC Nombre: 3,5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile
Sinónimos: sabre caswell no. 119 brominal triple certrol B buctril industrial bromoxynil (substance) C7H3Br2NO brominal plus epa pesticide chemical code 035301 bromoxynil, sodium salt
Peso molecular (g/mol): 276.92
Fórmula molecular: C7H3Br2NO
InChi Key: UPMXNNIRAGDFEH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C(Br)C=C(C=C1Br)C#N
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)