Learn More
Bromoxynil, TRC
Código de producto. 17939069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
17939069 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17939069 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6891751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1689-84-5
Fórmula molecular C7 H3 Br2 N O
Peso molecular (g/mol) 276.91
Sinónimo 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrile, 1-Cyano-3,5-dibromo-4-hydroxybenzene, 2,6-Dibromo-4-cyanophenol, 4-Cyano-2,6-dibromophenol, 4-Hydroxy-3,5-dibromobenzonitrile, Brominal, Brominil, Bromoxynil, Broxynil, Emblem, Labuctril, Labuctril 25, ME 4 Brominal, Pardner, S 2132, Sabre, Toplan
Nombre IUPAC 3,5-dibromo-4-hidroxibenzonitrilo
SMILES Oc1c(Br)cc(cc1Br)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoxynil
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3Br2NO/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-2,11H
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.8581