CAS RN 168835-82-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
de
4
resultados
1
SU 1498, CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
SU 1498, CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
SU 1498, CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
4
SU1498, MedChemExpress
MedChemExpress SU1498 (AG 1498) is a selective inhibitor of the VEGFR2; inhibits Flk-1 with an IC50 of value of 700 nM.