Learn More
SU 1498, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-2-cyano-3-[4-hydroxy-3,5-di(propan-2-yl)phenyl]-N-(3-phenylpropyl)prop-2-enamide |
| CAS | 168835-82-3 |
| Fórmula molecular | C25 H30 N2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | SU 1498, (E)-2-Cyano-3-[4-hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)phenyl]-N-(3-phenylpropyl)-2-propenamide, AG 1498, SU 1498, Tyrphostin SU 1498, (E)-2-Cyano-3-(4-hydroxy-3,5-diisopropylphenyl)-N-(3-phenylpropyl)acrylamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H30N2O2/c1-17(2)22-14-20(15-23(18(3)4)24(22)28)13-21(16-26)25(29)27-12-8-11-19-9-6-5-7-10-19/h5-7,9-10,13-15,17-18,28H,8,11-12H2,1-4H3,(H,27,29)/b21-13+ |
| SMILES | CC(C)c1cc(\C=C(/C#N)\C(=O)NCCCc2ccccc2)cc(C(C)C)c1O |
| Nombre IUPAC | (E)-2-ciano-3-[4-hidroxi-3,5-di(propan-2-il)fenil]-N-(3-fenilpropil)prop-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 390.518 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.231 |