Learn More
SU1498, MedChemExpress
Código de producto. 16487728
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487728 10 mg 10 miligramos
16461799 1 mg 1 miligramo
16433707 50 mg 50 miligramos
16433636 25 mg 25 miligramos
16410198 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16487728 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19326
MedChemExpress SU1498 (AG 1498) is a selective inhibitor of the VEGFR2; inhibits Flk-1 with an IC50 of value of 700 nM.
SU1498 (AG 1498) is a selective inhibitor of the VEGFR2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SU1498
CAS 168835-82-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H30N2O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo AG 1498 Tyrphostin SU 1498
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (256.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCCC1=CC=CC=C1)/C(C#N)=C/C2=CC(C(C)C)=C(O)C(C(C)C)=C2
Peso molecular (g/mol) 390.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.52
Porcentaje de pureza 98.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease