accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONNHOOF

CAS RN 168828-81-7

IUPAC Nombre: benzyl N-[3-fluoro-4-(morpholin-4-yl)phenyl]carbamate
Sinónimos: benzyl N-[3-fluoro-4-(morpholin-4-yl)phenyl]carbamate
Peso molecular (g/mol): 330.36
Fórmula molecular: C18H19FN2O3
InChi Key: XKGUZGHMWUIYDR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=C(C=CC(NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)=C1)N1CCOCC1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados