Learn More
Éster fenilmetílico del ácido [3-fluoro-4-(4-morfolinil)fenil]carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenylcarbamate |
| CAS | 168828-81-7 |
| Fórmula molecular | C18 H19 F N2 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]carbamic Acid Phenylmethyl Ester, Carbamic acid, [3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-, phenylmethyl ester (9CI), (3-Fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)carbamic acid benzyl ester, Benzyl 3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenylcarbamate, N-(Benzyloxycarbonyl)-3-fluoro-4-(4-morpholinyl)aniline, N-Benzyloxycarbonyl-3-fluoro-4-morpholinoaniline, [3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]carbamic acid phenylmethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19FN2O3/c19-16-12-15(6-7-17(16)21-8-10-23-11-9-21)20-18(22)24-13-14-4-2-1-3-5-14/h1-7,12H,8-11,13H2,(H,20,22) |
| SMILES | Fc1cc(NC(=O)OCc2ccccc2)ccc1N3CCOCC3 |
| Nombre IUPAC | N-(3-fluoro-4-morfolin-4-ilfenil)carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 330.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.138 |