Learn More
3-fluoro-4-(4-morfolinil)fenilcarbamato de bencilo, Mikromol™
Código de producto. 30463512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463512 4 x 25 mg 100 miligramos
30050664 25 mg 25 miligramos
17928714 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463512 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3300.1800254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-fluoro-4-(4-morfolinil)fenilcarbamato de bencilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenylcarbamate
CAS 168828-81-7
Nombres de analitos o componentes Benzyl 3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenylcarbamate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H19 F N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]carbamic Acid Phenylmethyl Ester, Carbamic acid, [3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-, phenylmethyl ester (9CI), (3-Fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)carbamic acid benzyl ester, Benzyl 3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenylcarbamate, N-(Benzyloxycarbonyl)-3-fluoro-4-(4-morpholinyl)aniline, N-Benzyloxycarbonyl-3-fluoro-4-morpholinoaniline, [3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]carbamic acid phenylmethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19FN2O3/c19-16-12-15(6-7-17(16)21-8-10-23-11-9-21)20-18(22)24-13-14-4-2-1-3-5-14/h1-7,12H,8-11,13H2,(H,20,22)
Tipo de solución Neat
SMILES Fc1cc(NC(=O)OCc2ccccc2)ccc1N3CCOCC3
Nombre IUPAC N-(3-fluoro-4-morfolin-4-ilfenil)carbamato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 330.35
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.138 g/mol