accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNOHClNOO

CAS RN 16773-42-5

IUPAC Nombre: 1-chloro-3-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propan-2-ol
Sinónimos: madelen
Peso molecular (g/mol): 219.63
Fórmula molecular: C7H10ClN3O3
InChi Key: IPWKIXLWTCNBKN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1=NC=C(N1CC(O)CCl)[N+]([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (6)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
Forma física 
  • (2)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)