Learn More
Ornidazol, LoGiCal
Código de producto. 30462686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462686 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462686 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0948.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Ornidazole
CAS 16773-42-5
Nombres de analitos o componentes Ornidazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H10 Cl N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Imidazole-1-ethanol, α-(chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-, Imidazole-1-ethanol, α-(chloromethyl)-2-methyl-5-nitro- (8CI), α-(Chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, (±)-Ornidazole, (±)-Tiberal, 1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propan-2-ol, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitro-imidazol-1-yl)-propan-2-ol, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol, Dazolic, Giro, Madelen, NSC 95075, Ornidal, Ornidone, Ornilox, Ornisid, Ornitop, Ro 7-0207, Tiberal, α-(Chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-1-imidazoleethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10ClN3O3/c1-5-9-3-7(11(13)14)10(5)4-6(12)2-8/h3,6,12H,2,4H2,1H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(O)CCl
Nombre IUPAC 1-cloro-3-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)propan-2-ol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 219.63
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219,0411 g/mol