Learn More
Ornidazol, Mikromol™
Código de producto. 17941156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17941156 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17941156 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0948.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ornidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ornidazole
CAS 16773-42-5
Nombres de analitos o componentes Ornidazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H10 Cl N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1H-Imidazole-1-ethanol, α-(chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-, Imidazole-1-ethanol, α-(chloromethyl)-2-methyl-5-nitro- (8CI), α-(Chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, (±)-Ornidazole, (±)-Tiberal, 1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propan-2-ol, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitro-imidazol-1-yl)-propan-2-ol, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol, Dazolic, Giro, Madelen, NSC 95075, Ornidal, Ornidone, Ornilox, Ornisid, Ornitop, Ro 7-0207, Tiberal, α-(Chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-1-imidazoleethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10ClN3O3/c1-5-9-3-7(11(13)14)10(5)4-6(12)2-8/h3,6,12H,2,4H2,1H3
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(O)CCl
Nombre IUPAC 1-cloro-3-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 219.63
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219,0411 g/mol