Learn More
Ornidazole, MedChemExpress
Código de producto. 16430968
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16430968 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16430968 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0508
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Ornidazole(Ro 7-0207) is a 5-nitroimidazole derivative with antiprotozoal and antibacterial properties against anaerobic bacteria.
Ornidazole(Ro 7-0207) is a 5-nitroimidazole derivative with antiprotozoal and antibacterial properties against anaerobic bacteria.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ornidazole
CAS 16773-42-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H10ClN3O3
Cantidad 5 g
Sinónimo Ro 7-0207
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (455.31 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (45.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CC(CCl)O
Peso molecular (g/mol) 219.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.63
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation