accessibility menu, dialog, popup

UserName

NHONH2OHCH3NHONH2OHCH3H2O

CAS RN 16709-25-4

IUPAC Nombre: 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-2-methylpropanoic acid
Sinónimos: 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-2-methylpropanoic acid
Peso molecular (g/mol): 218.26
Fórmula molecular: C12H14N2O2
InChi Key: ZTTWHZHBPDYSQB-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(N)(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)