Learn More
Hemihidrato de (S)-α-metiltriptófano, 98 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11905371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11905371 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11905371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441201000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-α-Methyltryptophan hemihydrate
Nombre de nota 98% ee
CAS 16709-25-4
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >231°C
Color Blanco a amarillo
Exceso enantiomérico 98.0% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C24H30N4O5
Número MDL MFCD11982865
Cantidad 100 mg
Rotación específica -16
Sinónimo alpha-methyltryptophan, a-methyl-l-tryptophan, alpha-methyl-l-tryptophan, 2s-2-amino-3-1h-indol-3-yl-2-methylpropanoic acid, tryptophan, alpha-methyl, alphamt, l-, a-methyltryptophan, tryptophan, a-methyl, h-me-dl-trp-oh, --
Clave InChI BZCFHAYHUKOGKE-NMFAMCKASA-N
SMILES O.CC(N)(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O.CC(N)(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-il)-2-metilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 454.53
PubChem CID 676155
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.28
Porcentaje de pureza 98%,98% ee
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • (S)-alpha-Methyltryptophan hemihydrate