Learn More
Alfa-metil-L-triptófano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | a-Methyl-L-tryptophan |
| CAS | 16709-25-4 |
| Fórmula molecular | C12 H14 N2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | L-Tryptophan, α-methyl-, Tryptophan, α-methyl-, L- (8CI), α-Methyl-L-tryptophan, (-)-α-Methyltryptophan, L-α-Methyltryptophan, α-Methyl-(S)-tryptophan, (2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)-2-methylpropanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-12(13,11(15)16)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,14H,6,13H2,1H3,(H,15,16)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@](N)(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-il)-2-metilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 218.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.1055 |