accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONCH3NH2NN

CAS RN 1668-54-8

IUPAC Nombre: 4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-amine
Sinónimos: 4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-amine
Peso molecular (g/mol): 140.15
Fórmula molecular: C5H8N4O
InChi Key: NXFQWRWXEYTOTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=NC(C)=NC(N)=N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados