Learn More
2-Amino-4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine |
| CAS | 1668-54-8 |
| Fórmula molecular | C5 H8 N4 O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | s-Triazine, 2-amino-4-methoxy-6-methyl- (7CI,8CI), 4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-amine, 2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine, 2-Amino-4-methoxy-6-methyl-s-triazine, 2-Amino-4-methyl-6-methoxy-1,3,5-triazine, 2-Amino-4-methyl-6-methoxy-s-triazine, 2-Methoxy-4-methyl-6-amino-1,3,5-triazine, 2-Methyl-4-amino-6-methoxy-s-triazine, A 4098, CV 399, IN-A 4098, CGA150829 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N4O/c1-3-7-4(6)9-5(8-3)10-2/h1-2H3,(H2,6,7,8,9) |
| SMILES | COc1nc(C)nc(N)n1 |
| Nombre IUPAC | 4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 140.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0698 |