Learn More
2-Amino-4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30321999 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321999 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10204000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine
CAS 1668-54-8
Nombres de analitos o componentes 2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C5 H8 N4 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N4O/c1-3-7-4(6)9-5(8-3)10-2/h1-2H3,(H2,6,7,8,9)
SMILES COc1nc(C)nc(N)n1
Nombre IUPAC 4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-amina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 140.14
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0698 g/mol