accessibility menu, dialog, popup

UserName

OO2H2H2HO2H2H2H

CAS RN 16649-49-3

IUPAC Nombre: (2,2,2-²H₃)acetyl (²H₃)acetate
Sinónimos: (2,2,2-²H₃)acetyl (²H₃)acetate
Peso molecular (g/mol): 108.13
Fórmula molecular: C4H6O3
InChi Key: WFDIJRYMOXRFFG-WFGJKAKNSA-N
SMILES: [2H]C([2H])([2H])C(=O)OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)