Learn More
Anhídrido acético d6, para RMN, 98,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10265510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5mL.
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10265510 5mL. Frasco de vidrio 5 ML
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10265510 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174670050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic anhydride-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 98.5 atom % D
Densidad 1.1400g/mL
Deuterio (D) 98,0% mín
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5mL.
CAS 16649-49-3
Fórmula molecular C4H6O3
Fórmula lineal (CD3CO)2O
Número MDL MFCD00044225
Sinónimo acetic anhydride-d6, 2h3 acetic anhydride, acetic anhydride d6, 2h3 acetyl 2h3 acetate, acetic anhydride-d6, 99 atom % d, 2 h? acetyl 2 h? acetate, 2,2,2-trideuterioacetyl 2,2,2-trideuterioacetate
Clave InChI WFDIJRYMOXRFFG-WFGJKAKNSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(=O)OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC (2,2,2-trideuterioacetil) 2,2,2-trideuterioacetato
Peso molecular (g/mol) 108.13
PubChem CID 2723966
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic anhydride-d6
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.